Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080647
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11493973
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10263.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 6009-70-7 | C2H10N2O5 | 142.111 g/mol
Ammonium oxalate monohydrate is widely utilized as a buffering reagent and a dispersant to determine the surface interaction of platelets. It finds an application to study its acute poisoning effect on sheep and to investigate the formation of oxalate monoalkylamide in the human lens. It is also used in the detection and determination of calcium, lead, fluoride and rare earth metals. It is employed as chelators and forms complexes with metals. It acts as reducing agent in gold extraction and is an active ingredient of ferrous metal surface polishing fluid. It is a promoting agent in production of cobalt oxide and nickel oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumoxalat-Monohydrat wird häufig als Pufferreagenz und Dispergiermittel verwendet, um die Oberflächenwechselwirkung von Thrombozyten zu bestimmen. Es findet Anwendung, um seine akute Vergiftungswirkung auf Schafe zu untersuchen und die Bildung von Oxalat-Monokylamid in der menschlichen Linse zu untersuchen. Es wird auch für den Nachweis und die Bestimmung von Calcium, Blei, Fluorid und Seltenerdmetallen verwendet. Es wird als Chelatoren eingesetzt und bildet Komplexe mit Metallen. Es wirkt als Reduktionsmittel bei der Goldextraktion und ist ein aktiver Bestandteil von Oberflächenpolierflüssigkeit aus Eisenmetall. Es ist ein Fördermittel bei der Herstellung von Kobaltoxid und Nickeloxid.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H10N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 142.111
MDL-Nummer MFCD00149694
InChI-Schlüssel MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium oxalate monohydrate, ammonium oxalate monohydrate, acs, ethanedioic acid, diammonium salt, monohydrate, diazanium oxalate hydrate, acmc-1aw90, ksc493e5j, diammonium hydrate oxalate, oxalic acid ammonium salt monohydrate
PubChem CID 516808
IUPAC-Name Diazan;oxalat;hydrat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[NH4+].[NH4+].O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium oxalate monohydrate
Schmelzpunkt 70°C (decomposition)
Dichte 1.5 g/mL
Prozentgehaltsbereich >99%
Strukturformel (COONH4)2·H2O
Menge 100 g
UN-Nummer UN3288
Beilstein 3759830
Merck Index 14,537
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 142.11 (124.10Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium oxalate monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium oxalate monohydrate