Learn More
Ammoniumoxalat-Monohydrat, TRC
Artikelnummer. 30346772
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30346772 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30346772 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63412050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Oxalate Monohydrate
CAS 6009-70-7
Summenformel C2H2O4 . 2H3N . H2O
Menge 50 g
Synonym Ammonium Oxalate ((NH4)2C2O4) Monohydrate, Diammonium Oxalate Monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C2H2O4.2H3N/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3
SMILES N.N.O.OC(=O)C(=O)O
IUPAC-Name Diazaniumoxalat
Molekulargewicht (g/mol) 124.1
Formelmasse 142.059