Learn More
Ammoniumperoxodisulfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammonium peroxydisulfate is widely utilized as an oxidizing agent and radical initiators in the polymerization of certain alkenes. It is actively involved in in the synthesis of commercially important polymers like styrene-butadiene rubber and polytetrafluoroethylene. It combines with tetramethylethylenediamine to catalyze the polymerization of acrylamide. Due to its oxidizing properties, it can be employed to etch copper on printed circuit boards which is an alternative to ferric chloride solution. Also, it acts as oxidants in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ammoniumperoxydisulfat wird gemeinhin als Oxidationsmittel und Radikalinitiator bei der Polymerisation bestimmter Alkene verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil bei der Synthese von kommerziell wichtigen Polymeren wie Styrol-Butadien-Kautschuk und Polytetrafluorethylen. Kombiniert mit Tetramethylethylendiamin katalysiert es die Polymerisierung von Acrylamid. Aufgrund seiner oxidierenden Eigenschaften kann es als Alternative zu Eisenchloridlösung zum Ätzen von Kupfer auf Leiterplatten verwendet werden. Außerdem wirkt es als Oxidationsmittel in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Wässrige Lösung zersetzt sich bei Raumtemperatur langsam. Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Reduktionsmitteln, organischen Materialien und pulverförmigen Metallen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium peroxydisulfate |
| Schmelzpunkt | 120°C (decomposition) |
| Menge | 1000 g |
| Flammpunkt | None |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Brechungsindex | 1.5 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 1.982 |
| Strukturformel | (NH4)2S2O8 |
| UN-Nummer | UN1444 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Diammonium peroxodisulphate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium persulfate