Learn More
Ammoniumpersulfat, 100g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441612 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11441612 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11441612 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04802829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00 €
    115.50 € / 100 Gramm
    Sparen 6.50 €
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Polymerisationskatalysator, der zusammen mit TEMED für die Polyacrylamid-Gelbildung verwendet wird
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumpersulfat
CAS 7727-54-0
Physikalische Form Crystalline Powder
Menge 100 g
Summenformel H8N2O8S2
MDL-Nummer MFCD00003390
Synonym Ammoniumpersulfat, Ammonium-Peroxidisulfat, Diammonium-Peroxidisulfat, Dimmonium-Peroxodisulfat, Persulfat d'ammonium französisch, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
PubChem CID 62648
Reinheit (%) ≥99%
Güte Electrophoresis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: diammonium peroxodisulphate