Learn More
Ammoniumpersulfat, Molekularbiologie-Reagenz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11406421 25 g -
11416421 100 g -
11426421 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219398825
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ammoniumpersulfat, Reagenz für die Molekularbiologie, ist ein Polymerisationskatalysator, der mit TEMED zur Bildung von Polyacrylamid-Gelen verwendet wird.
  • Ammonium persulfate is a polymerization catalyst used with TEMED for polyacrylamide gel formation.
  • APS has also been utilized to study protein-protein interactions via photoinitiated crosslinking chemistry.
  • Other applications of APS include its use as a reducer and retarder in photography, the manufacture of aniline dyes, electroplating, and the decolorizing and deodorizing of oils.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium persulfate
Schmelzpunkt 120°C (Decomposition)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, 83.5 g/100 g water at 25°C
IUPAC-Name Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
Formelmasse 228.18
Reinheit (%) ≥98%
Güte Molekularbiologie
Dichte 1.98 g/cm3 at 68°F; Bulk Density: 951 to 1050 kg/m3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.