Learn More
Ammoniumpersulfat, Molekularbiologie-Reagenz, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426421 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11426421 500 g 500 Gramm
11406421 25 g -
11416421 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11426421 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219398890
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 €
    276.15 € / 500 Gramm
    Sparen 13.85 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ammoniumpersulfat, Reagenz für die Molekularbiologie, ist ein Polymerisationskatalysator, der mit TEMED zur Bildung von Polyacrylamid-Gelen verwendet wird.
  • Ammoniumpersulfat ist ein Polymerisationskatalysator, der zusammen mit TEMED zur Bildung von Polyacrylamid-Gelen verwendet wird.
  • APS wurde außerdem zur Untersuchung von Protein-Protein-Interaktionen über photoinduzierte Vernetzungschemie eingesetzt.
  • Weitere Anwendungen von APS sind die Verwendung als Reduzierer und Verzögerer in der Fotografie, die Herstellung von Anilinfarbstoffen, die Galvanisierung und die Geruchsneutralisierung von Ölen.
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumpersulfat, Ammonium-Peroxidisulfat, Diammonium-Peroxidisulfat, Dimmonium-Peroxodisulfat, Persulfat d'ammonium französisch, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumpersulfat
Schmelzpunkt 120 °C (Zerlegung)
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen Löslich in Wasser, 83,5 g/100 g Wasser bei 25 °C
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
Formelmasse 228.18
Reinheit (%) ≥ 98%
Güte Molekularbiologie
Dichte 1,98 g/cm3 bei 68 °F; Volumendichte: 951 bis 1050 kg/m3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium Persulfate, molecular biology reagent
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium persulphate
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt.