Learn More
Ammoniumpersulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10341681 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
2 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
2 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10341681 10 g Glasflasche 10 Gramm
10219790 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10095750 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10483731 2 kg Glasflasche 2 Kilogramm
10651705 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
10712164 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10341681 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 401160100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Oxidationsreagenz
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium persulfate
Schmelzpunkt 120.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel (NH4)2S2O8
Fieser 01,952; 02,348; 03,238; 05,15; 06,20; 12,33
Merck Index 15, 539
Formelmasse 228.19
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Glührückstand 0.05% max.
Relative Dichte 1.98
Dampfdruck Negligible
Hinweise zur Zersetzung >120°C
Dichte 1.9800g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium persulfate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.