Learn More
Ammoniumpersulfat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10020020 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10020020 500 g 500 Gramm
10305410 1 kg 1 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 10020020
Marke: Fisher Chemical A/6160/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer 3390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 120°C
Farbe Weiß
pH 3.2
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 500 g
Formelmasse 228.19g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß