Learn More
Ammonium Persulfate, PlusOne™, Cytiva
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Unit Size:
25 Gramm
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ammonium Persulfate |
| CAS | 7727-54-0 |
| Menge | 25 g |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Summenformel | H8N2O8S2 |
| MDL-Nummer | MFCD00003390 |
| Synonym | ammonium persulfate, ammonium peroxydisulfate, diammonium peroxydisulfate, diammonium persulfate, ammoniumpersulfate, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french |
| InChI-Schlüssel | ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | Diammonium [(sulfonatoperoxy)sulfonyl]oxidanid |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Gefahr||
- Oxidierender Feststoff Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/inkompatiblen/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ammonium peroxodisulphate