Learn More
Ammoniumpersulfat, Reagenzgütegrad, 98 %, Honeywell™
Artikelnummer. 15652000 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15652000
Marke: Honeywell Research Chemicals 215589100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7727-54-0
Summenformel H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 228.19
MDL-Nummer MFCD00003390
InChI-Schlüssel ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumpersulfat, Ammonium-Peroxidisulfat, Diammonium-Peroxidisulfat, Dimmonium-Peroxodisulfat, Persulfat d'ammonium französisch, diammonium peroxodisulphate, diammonium peroxydisulphate, unii-22qf6l357f, ccris 1430, persulfate d'ammonium french
PubChem CID 62648
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumpersulfat
Schmelzpunkt 120 °C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)2S2O8
UN-Nummer UN1444
Formelmasse 228.2 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver/Kristalle/Brocken
Dichte 1.98 g/cu.cm