Learn More
Ammoniumpersulfat, TRC
Artikelnummer. 30332711
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332711 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30332711 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63406525G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Chemischer Name oder Material Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Menge 25 g
Summenformel H8N2O8S2
Synonym Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Ammonium Salt (1:2), Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Diammonium Salt, Ad 485, Ammonium Peroxidodisulfate, Ammonium Peroxydisulfate, Ammonium Peroxydisulfate ((NH4)2S2O8), Ammonium Peroxysulfate, Anala R, Bis(ammonium) Peroxodisulfate, Diammonium Peroxydisulfate, Diammonium Peroxydisulphate, Diammonium Persulfate, Enplate AD 485, Panreac PA
InChI-Formel InChI=1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
Molekulargewicht (g/mol) 228.2
Formelmasse 227.9722
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.