Learn More
Ammoniumpersulfat, TRC
Artikelnummer. 30341904
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341904 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30341904 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA634065100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Persulfate
CAS 7727-54-0
Menge 100 g
Summenformel H8N2O8S2
Synonym Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Ammonium Salt (1:2), Peroxydisulfuric Acid ([(HO)S(O)2]2O2) Diammonium Salt, Ad 485, Ammonium Peroxidodisulfate, Ammonium Peroxydisulfate, Ammonium Peroxydisulfate ((NH4)2S2O8), Ammonium Peroxysulfate, Anala R, Bis(ammonium) Peroxodisulfate, Diammonium Peroxydisulfate, Diammonium Peroxydisulphate, Diammonium Persulfate, Enplate AD 485, Panreac PA
InChI-Formel InChI=1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Diazan;sulfonat;oxysulfat
Molekulargewicht (g/mol) 228.2
Formelmasse 227.9722