Learn More
Ammoniumphosphat,dibasisch, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10123980 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10123980 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10609693 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10474735 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10123980 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 201825000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 7783-28-0 | H9N2O4P | 132.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym diammonium phosphate, diammonium hydrogenphosphate, diammonium hydrogen phosphate, phosphoric acid, diammonium salt, fyrex, pelor, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium phosphate, dibasic
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
pH 7.9 to 8.3 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (NH4)2HPO4
Merck Index 15, 540
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 58g/100mL (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 132.06
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 1.61