Learn More
Ammoniumphosphat dibasisch, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15630720
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15630720 1 kg 1 Kilogramm
15650720 6 x 1 kg 6 Stück
15640720 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15630720 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 042111KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
puriss., entspricht der analytischen von NF, 99 bis 102 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, dibasisch
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132.06 mol
Reinheit (%) 99 bis 102 %
Güte puriss.