Learn More
Ammoniumphosphat dibasisch, puriss., Honeywell Fluka™
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumphosphat, dibasisch |
| Namenshinweis | Erfüllt die analytischen Spezifikationen von NF |
| Menge | 6 x 1 kg |
| Strukturformel | (NH4)2HPO4 |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 132.06 |
| Reinheit (%) | 99 bis 102 % |
| Güte | puriss. |