Learn More
Ammoniumphosphat dibasisch, puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15673010
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15673010 500 g 500 Gramm
15663010 1 kg 1 Kilogramm
15683010 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15673010 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 30402500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥ 99 % (alkalimetrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, dibasisch
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Menge 500 g
Strukturformel (NH4)2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132.06 mol
Reinheit (%) ≥98 % (alkalimetrisch)
Güte ACS/puriss. P. A