Learn More
Ammoniumphosphat dibasisch, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15600920 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15600920 1 kg 1 Kilogramm
15620920 50 g 50 Gramm
15610920 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15600920 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 098401KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
puriss. p.a., ≥99.0 % (T)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-28-0
Summenformel H9N2O4P
Molekulargewicht (g/mol) 132.06
MDL-Nummer MFCD00010891
InChI-Schlüssel MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Dimmoniumphosphat, Diammonium-Hydrogenphosphat, Phosphorsäure, Diammoniumsalz, Diammonium-Orthophosphat, Diammoniumsäurephosphat, Dibasisches Ammoniumphosphat, akoustan a, diammonium orthophosphate, diammonium acid phosphate, dibasic ammonium phosphate
PubChem CID 24540
ChEBI CHEBI:63051
IUPAC-Name Diazan;hydrogenphosphat
SMILES N.N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumphosphat, dibasisch
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2HPO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132.06 mol
Reinheit (%) ≥99 % (T)
Güte Puriss. p.a.