Learn More
Ammoniumphosphat-GFAA-Matrixmodifikator: 10 % NH₄H₂PO₄ in 2 % HNO₃, VHG™
Artikelnummer. 17903626
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17903626 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17903626 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMAP10P100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Ammoniumphosphat-GFAA-Matrixmodifikator: 10 % NH4H2PO4 in 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Phosphate
CAS 10361-65-6
Verfahren GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ammonium Phosphate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel (NH4)3PO4
Konzentration 10%
Synonym (NH4)3PO4
SMILES [NH4+].[NH4+].[NH4+].[O-]P(=O)([O-])[O-]
IUPAC-Name Ammoniumphosphat
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 149.09
Menge 100 mL
Formelmasse 149,09 g/mol