Learn More
Ammonium Phosphate Monobasic, ≥99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15655620 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15655620 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15665620 250 g Poly-Flasche 50 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15655620
Marke: Honeywell Research Chemicals 467782250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
SMILES N.OP(O)(O)=O
Specifications
Siedepunkt 197°C
Chemischer Name oder Material Ammonium phosphate monobasic
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Farblos
pH 3.8 to 4.4 (at 50g/L 25°C)
Menge 250 g
Strukturformel NH4H2PO4
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 115.03g/mol
Reinheit (%) ≥99.99% (trace metals basis)
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Solid