Learn More
Ammoniumpurat, rein, für den Metallnachweis, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7072834 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10293270
Marke: Fisher Chemical A/6200/44
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 3051-09-0
Summenformel C8H8N6O6
Molekulargewicht (g/mol) 284.19
MDL-Nummer 12777
InChI-Schlüssel PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
IUPAC-Name Ammonium-2,4,6-trioxo-5-[(2,4,6-trioxo-1,3-diazinan-5-yliden)amino]-1,3-diazinan-5-ide
SMILES [NH4+].O=C1NC(=O)[C-](N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)N1
Spezifikation
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Rot
Physikalische Form Pulver Feststoff
Menge 5 g
Formelmasse 284.19g/mol
Verpackung Glasgefäß