Learn More
Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat dibasisch, ≥99.0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15606760 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15606760
Marke: Honeywell-Fluka 71283250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (NT)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-13-3
Summenformel H13NNaO8P
Molekulargewicht (g/mol) 209.067
MDL-Nummer MFCD00066970
InChI-Schlüssel IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat, Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat mi, Natriummononammoniummonohydrogenphosphat-Tetrahydrat, Phosphorsäure, Mononammoniummonoatriumsalz, Tetrahydrat, Phosphorsalz mikrokosmisches Salz, Natriumammoniumphosphat-Tetrahydrat, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC-Name Azanium; Natrium; Wasserstoffphosphat; Tetrahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumnatriumphosphat, dibasisch, Tetrahydrat
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel NaNH4HPO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 209.07 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (NT)
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.54 g/cm3