Learn More
Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat dibasisch, ≥99.0 % (NT), Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka ProdukteBeschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumnatriumphosphat, dibasisch, Tetrahydrat |
| Physikalische Form | Fest |
| Menge | 1 kg |
| Strukturformel | NaNH4HPO4 · H2O |
| UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
| Formelmasse | 209.07 mol |
| Reinheit (%) | ≥99.0 % (NT) |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Dichte | 1.54 g/cm3 |