Learn More
Ammonium-Natriumphosphat-Tetrahydrat dibasisch, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15670730 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
Artikelnummer. 15670730
Marke: Honeywell-Fluka 04266500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-13-3
Summenformel H13NNaO8P
Molekulargewicht (g/mol) 209.067
MDL-Nummer MFCD00066970
InChI-Schlüssel IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat, Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat mi, Natriummononammoniummonohydrogenphosphat-Tetrahydrat, Phosphorsäure, Mononammoniummonoatriumsalz, Tetrahydrat, Phosphorsalz mikrokosmisches Salz, Natriumammoniumphosphat-Tetrahydrat, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC-Name Azanium; Natrium; Wasserstoffphosphat; Tetrahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumnatriumphosphat, dibasisch, Tetrahydrat
Menge 500 g
Strukturformel NaNH4HPO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 209.07 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte puriss.