Learn More
Ammonium-Natriumphosphat-Tetrahydrat dibasisch, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15690730 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
6 x 500 g
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15690730 6 x 500 g 6 Stück
15670730 500 g 500 Gramm
15660730 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15690730 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 042666X500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., ≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-13-3
Summenformel H13NNaO8P
Molekulargewicht (g/mol) 209.067
MDL-Nummer MFCD00066970
InChI-Schlüssel IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat, Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat mi, Natriummononammoniummonohydrogenphosphat-Tetrahydrat, Phosphorsäure, Mononammoniummonoatriumsalz, Tetrahydrat, Phosphorsalz mikrokosmisches Salz, Natriumammoniumphosphat-Tetrahydrat, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC-Name Azanium; Natrium; Wasserstoffphosphat; Tetrahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spécification
Chemischer Name oder Material Ammoniumnatriumphosphat, dibasisch, Tetrahydrat
Menge 6 x 500 g
Strukturformel NaNH4HPO4 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 209.07
Reinheit (%) ≥99%
Güte puriss.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.