Learn More
Ammoniumnatriumphosphat-Tetrahydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10035413 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10035413 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
10461261 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
13478478 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10035413 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 222642500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.10 €
    53.50 € / 250 Gramm
    Sparen 3.60 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-13-3 | H5NNaO4P·4H2O | 209.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-13-3
Summenformel H5NNaO4P·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 209.07
MDL-Nummer MFCD00066970
InChI-Schlüssel IQTQISLCLWJRPM-UHFFFAOYSA-M
Synonym unii-k78u8wlv4h, ammonium sodium phosphate tetrahydrate, k78u8wlv4h, phosphorsalz, acmc-20ajp4, ammonium sodium phosphate tetrahydrate mi, sodium monoammonium monohydrogen phosphate tetrahydrate, phosphoric acid, monoammonium monosodium salt, tetrahydrate, salt of phosphorus microcosmic salt, sodium ammonium phosphate tetrahydrate
PubChem CID 56924540
IUPAC-Name Azanium; Natrium; Wasserstoffphosphat; Tetrahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sodium phosphate tetrahydrate
Schmelzpunkt 80°C
Namenshinweis For analysis
Farbe Farblos bis Weiß
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.54
Prozentgehaltsbereich 99%
Dichte 1.5400g/mL
Strukturformel Na(NH4)HPO4·4H2O
Merck Index 12,587
Formelmasse 209.07
Reinheit (%) 99%
Güte Analytisch