Learn More
Ammoniumsuccinat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11411446 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11411446 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11411446 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0520504980
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Succinate
CAS 2226-88-2
Menge 100 g
Summenformel C4H12N2O4
Synonym ammonium succinate, diammonium succinate, unii-dtz9pec9jl, ammonium succinate 1:x, butanedioic acid, diammonium salt, dtz9pec9jl, succinic acid, ammonium salt, succinic acid diammonium salt, caswell no. 046, butanedioic acid, ammonium salt 1:2
InChI-Schlüssel NHJPVZLSLOHJDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[NH4+].[NH4+]
IUPAC-Name Diazaniumbutandioat
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
PubChem CID 160625
Formelmasse 152.15