Learn More
Ammoniumsuccinat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17251282 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17251282 25 g 25 Gramm
17241282 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251282 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 466860250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2226-88-2 | C4H12N2O4 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2226-88-2
Summenformel C4H12N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
InChI-Schlüssel NHJPVZLSLOHJDM-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Diammonium-Butanediat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-]C(=O)CCC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium succinate
Menge 25 g
Formelmasse 152.12