Learn More
Ammoniumsulfamat, ≥98,0 %, ACS-Reagenz, Solstice
Artikelnummer. 15662280 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15662280 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15652280 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15672280 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15662280 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2287451KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 €
    260.52 € / 1 Kilogramm
    Sparen 23.48 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
ACS-Reagenz, ≥98.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-06-0
Summenformel H6N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 114.119
MDL-Nummer MFCD00011429
InChI-Schlüssel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumsulfamat, Ammat, Ammoniumamidsulfat, Ammat X, Amidosulfonsäure, Mono-Ammoniumsalz, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC-Name Azanium; Sulfamat
SMILES [NH4 +].NS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfamat
Schmelzpunkt 131 °C bis 135 °C
Farbe Weiß
Physikalische Form Crystalline
Menge 1 kg
Strukturformel NH4SO3NH2
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 114,12 g/mol
Reinheit (%) ≥98,0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Glührückstand ≤ 0,10%
Aussehen Kristallin
Dichte 1 g/cm3