Learn More
Ammoniumsulfamat, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10195553 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10195553
Marke: Thermo Scientific Acros 423390025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7773-06-0 | H6N2O3S | 114.119 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7773-06-0
Summenformel H6N2O3S
Molekulargewicht (g/mol) 114.119
MDL-Nummer MFCD00011429
InChI-Schlüssel GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfamate, ammonium sulphamate, ammate, ikurin, ammonium amidosulfonate, feliderm k, ammate x, sulfamic acid, monoammonium salt, ammonium sulfamidate, ammonium sulphamidate
PubChem CID 24482
ChEBI CHEBI:81950
IUPAC-Name Azanium; Sulfamat
SMILES [NH4+].NS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfamate
Schmelzpunkt 132.0°C to 134.0°C
Namenshinweis 98+%
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 2.5 kg
Strukturformel H2NSO3NH4
Merck Index 15, 551
Formelmasse 114.12
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.10% max.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfamate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /