Learn More
Ammoniumsulfat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459173
Change view
Click to view available options
Menge:
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11459173 1000 g 1000 Gramm
11469173 5000 g 5000 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11459173
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11682.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Ammoniumsulfat wird häufig als Düngemittel für alkalische Böden verwendet. In der Biochemie wird es zur Aufreinigung von Proteinen mit der Ammoniumsulfat-Fällungsmethode verwendet. Als Lebensmittelzusatzstoff dient es als Säureregulator in Mehl und Brot. Es wird zur Herstellung anderer Ammoniumsalze, insbesondere Ammoniumpersulfat, verwendet. Es wird in verschiedenen Anwendungen als Flammschutzmittel und als Holzkonservierungsmittel eingesetzt. Es findet Verwendung als Rohstoff für verschiedene chemische Produkte wie Farbstoffe und Pharmazeutika. Eine gesättigte Lösung von Ammoniumsulfat in schwerem Wasser wird als externer Standard in der Schwefel-33 NMR-Spektroskopie eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ammoniumsulfat wird häufig als Düngemittel für alkalische Böden verwendet. In der Biochemie wird es zur Aufreinigung von Proteinen mit der Ammoniumsulfat-Fällungsmethode verwendet. Als Lebensmittelzusatzstoff dient es als Säureregulator in Mehl und Brot. Es wird zur Herstellung anderer Ammoniumsalze, insbesondere Ammoniumpersulfat, verwendet. Es wird in verschiedenen Anwendungen als Flammschutzmittel und als Holzkonservierungsmittel eingesetzt. Es findet Verwendung als Rohstoff für verschiedene chemische Produkte wie Farbstoffe und Pharmazeutika. Eine gesättigte Lösung von Ammoniumsulfat in schwerem Wasser wird als externer Standard in der Schwefel-33 NMR-Spektroskopie eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit verschiedenen Substanzen wie hochreaktiven Oxidationsmitteln und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt ∼280 °C (Zersetzung)
Menge 1000 g
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 14,555
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol and acetone.
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) ≥98%
Dichte 1.769