Learn More
Ammoniumsulfat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15109293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Product Code. 15109293
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 423400251
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
Farbe Silberfarben bis grau
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Granulate, Pulver oder Späne
Menge 25 kg
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Fibertrommel
Glührückstand 0.005 % max.