Learn More
Ammoniumsulfat, 99+ %, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3735293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10556792 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10697561 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10556602 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10105563 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
15109293 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
5 options
Artikelnummer. 10556792
Marke: Thermo Scientific Acros 423400250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
Farbe Silberfarben bis grau
pH 5.0 to 6.0 (5% soln. at 25°C)
Physikalische Form Granulate, Pulver oder Späne
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Glührückstand 0.005 % max.
Dichte 1.76g/mL