Learn More
Ammoniumsulfat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15579343 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15579343
Marke: Thermo Scientific Acros 447135000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
pH 4.5 to 5.5 (5% aq. soln.)
Menge 500 g
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemie
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis