Learn More
Ammoniumsulfat, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228978 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. 11904261
Marke: Thermo Scientific Acros 434380010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7783-20-2 | H8N2O4S | 132.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfate
Schmelzpunkt 280.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
pH 5.0 to 6.0
Physikalische Form Kristalle
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15,552
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 754g/L. Other solubilities: insoluble in alcohol and acetone
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein