Learn More
Ammoniumsulfat, ≥99 %, ReagentPlus™, Honeywell
Artikelnummer. 15657650 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15657650 500 g 500 Gramm
15647650 1 kg 1 Kilogramm
15667650 5 kg 5 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 15657650
Marke: Honeywell Research Chemicals A5132500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagenzgütegrad, ≥99.0 %
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfat
Menge 500 g
Strukturformel (NH4)2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132.14 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 1.77 g/ml bei 25 °C