Learn More
Ammoniumsulfat, ACS, ≥99 %, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15815258 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15815258 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15825258 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
2 options
Artikelnummer. 15815258
Marke: Thermo Scientific J11254.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird zur Aufreinigung von Enzymen und anderen Proteinen durch Fällung verwendet
Used in the purification of enzymes and other proteins by precipitation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Sulfate
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2SO4
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.769
Dichte 1.769