Learn More
Ammoniumsulfat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10011273
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 10011273
Marke: Fisher BioReagents BP212212
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Dieses Ammoniumsulfat mit Enzym-Gütegrad eignet sich für die Aufreinigung von Proteinen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium sulfate, diammonium sulfate, ammonium sulphate, mascagnite, sulfuric acid diammonium salt, ammonium sulfate 2:1, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Schwefelsäure-Diamin
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Sulfate
Schmelzpunkt 280 °C
Farbe Farblos
pH 5 bis 6
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Strukturformel (NH4)2SO4
Merck Index 15, 552
Formelmasse 132.14
Reinheit (%) ≥99.5%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche