Learn More
Ammoniumsulfat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Artikelnummer. 15623240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
4 x 5 kg
50 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
4 Stück
5 Kilogramm
50 Kilogramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15623240 1 kg 1 Kilogramm
15653240 5 kg 5 Kilogramm
15633240 4 x 5 kg 4 Stück
15643240 50 kg 50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15623240 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 311191KG
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-20-2
Summenformel H8N2O4S
Molekulargewicht (g/mol) 132.13
MDL-Nummer MFCD00003391
InChI-Schlüssel BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate
PubChem CID 6097028
ChEBI CHEBI:62946
IUPAC-Name Diazanium; Sulfat
SMILES N.N.OS(O)(=O)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Physikalische Form Crystals
Menge 1 kg
Strukturformel (NH4)2SO4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 132,14 g/mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
Glührückstand ≤0,005 % (als SO4)
Dichte 1,77 g/ml bei 25 °C