Beschreibung
- Fe: <<0.5 ppm
- Mg: <<0.13 ppm
- PB <<0.1 ppm
- Mn: <<0.06 ppm
- Ca: <<0.1 ppm
- Zn: <<0.5 ppm
- Cu: <<0.21 ppm
- Außendurchmesser (260 nm) einer gesättigten Lösung: <<0.1
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumsulfat, ultrarein |
| CAS | 7783-20-2 |
| Menge | 25 kg |
| Summenformel | H8N2O4S |
| MDL-Nummer | MFCD00003391 |
| Synonym | Ammoniumsulfat, Diammoniumsulfat, Mascagnit, Schwefelsäure-Diammoniumsalz, Ammoniumsulfat 2:1, Schwefelsäure, Diammoniumsalz, ammoniumsulfate, actamaster, sulfuric acid, diammonium salt, diammonium sulphate |
| InChI-Schlüssel | BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N.N.OS(O)(=O)=O |
| IUPAC-Name | Diazanium; Sulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 132.13 |
| Mehr anzeigen |