Learn More
Ammoniumsulfid, 40 bis 44 % w/w, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11308498
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11308498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040509.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 12135-76-1 | H8N2S | 68.14 g/mol
Ammonium sulfide solution is used occasionally in photographic developing, to apply patina to bronze, and in textile manufacturing. Ammonium sulfide is a very useful reagent in mineral analysis. Used in continuous culture of saccharomyces cerevisiae, useful in a double staining technique for visualization of astrocytes and microglia from brain sections and astroglial cell cultures. It plays an important role to modify the surface of low κ dielectric thin films. It is essential for molecular beam epitaxy regrowth.It is an unstable salt and acts as a selective reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12135-76-1
Summenformel H8N2S
Molekulargewicht (g/mol) 68.14
MDL-Nummer MFCD00010892
InChI-Schlüssel UXXGWUQNRMPNKH-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name diamine sulfane
SMILES N.N.S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium sulfide
Farbe Gelb bis orange
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 100 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible in water,alcohol and liquid ammonia.
Formelmasse 68.14
Geruch Stench
Aussehen Yellow to orange liquid
Dampfdruck 546 hPa (410mm Hg) at 20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium sulfide, 40-44% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • EUH031-Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium sulphide