Learn More
Ammoniumsulfit-Monohydrat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15615040 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15615040 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15615040 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 358983500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
≥ 92%
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumsulfit-Monohydrat
CAS 7783-11-1
Menge 500 g
Summenformel H10N2O4S
Strukturformel (NH4)2SO3 · H2O
MDL-Nummer MFCD00150959
InChI-Schlüssel ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [NH4+].[NH4+].O.[O-]S(=O)[O-]
IUPAC-Name Diazan;sulfit;hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 134.15
PubChem CID 21701053
Formelmasse 134.16 mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 92 %
Dichte 1.41 g/ml bei 25 °C