Learn More
Ammonium-tellurat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372438
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11372438 10 g 10 Gramm
11382438 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11372438 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014487.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 13453-06-0 | Molecular Formula: H8N2O4Te | Molecular Weight: 227.67 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13453-06-0
Summenformel H8N2O4Te
Molekulargewicht (g/mol) 227.67
MDL-Nummer MFCD00015964
InChI-Schlüssel DRGYXGZFRXFMHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium tellurate, diammonium tellurate, diammonium tetraoxotellurate, ammonium tellurate nh4 2teo4, telluric acid, diammonium salt, telluric acid h2teo4 , diammonium salt, ammonium tellurate vi nh4 2teo4, telluric acid h2teo4 , ammonium salt 1:2, ammonium tellurate vi 6ci, diazanium tellurate
PubChem CID 61608
IUPAC-Name Diazan;tellurat
SMILES [NH4+].[NH4+].[O-][Te]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium tellurate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
UN-Nummer UN3284
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 227.67
Reinheit (%) 99.5%