Learn More
Ammoniumtetrachlorpalladat(II), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10713285 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10713285 10 g Glasflasche 10 Gramm
10470471 2 g Glasflasche 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10713285 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 195170100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13820-40-1
Summenformel Cl4H8N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 284.30
MDL-Nummer MFCD00010884
InChI-Schlüssel IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium tetrachloropalladate(II)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Strukturformel (NH4)2PdCl4
Fieser 03,81; 01,778; 02,303; 04,379; 05,496; 06,442; 09,344; 10,297; 11,389; 12,367; 13,103; 15,245; 16,259; 17,255
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
IUPAC-Name Diazanium; Tetrachloropalladium(2-)
Formelmasse 284.28
Reinheit (%) 98%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.17
Dichte 2.1700g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium tetrachloropalladate(II)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.