Learn More
Ammoniumtetrachloropalladat(II), Premion™, 99.998 % (Metallbasis), Pd 37 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11366957
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366957 1 g 1 Gramm
11356957 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010824.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13820-40-1 | Cl4H8N2Pd | 284.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13820-40-1
Summenformel Cl4H8N2Pd
Molekulargewicht (g/mol) 284.30
MDL-Nummer MFCD00010884
InChI-Schlüssel IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Synonym ammonium tetrachloropalladate ii, ammonium palladium chloride, diammonium tetrachloropalladate 2-, ammonium chloropalladite, bisammonium tetrachloropalladate 2-, diammonium tetrachloro palladite, ammonium tetrachloropalladate, ccris 7828, palladate 2-, tetrachloro-, diammonium, sp-4-1, ammoniumpalladiumchloride
PubChem CID 61682
ChEBI CHEBI:60149
IUPAC-Name Diazan;tetrachlorpalladium(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pd++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium tetrachloropalladate(II)
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Braun bis Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroscopic
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 2.17 g/mL
Strukturformel (NH4)2PdCl4
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Formelmasse 284.31
Reinheit (%) 99.998%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 37%