Learn More
Ammoniumthiocyanat, +99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10414415 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10414415
Marke: Thermo Scientific Acros 206500025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1762-95-4 | CH4N2S | 76.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium thiocyanate, ammoniumrhodanid, thiocyanic acid, ammonium salt, ammonium isothiocyanate, ammonium rhodanate, weedazol tl, trans-aid, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium thiocyanate
Schmelzpunkt 149.0°C
Farbe Weiß
pH 4.0 to 6.0 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dried basis) (Argentometry)
Strukturformel NH4SCN
Merck Index 15,558
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1600g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ammonia,practically insoluble in chcl3 and ethyl acetate
Formelmasse 76.12
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.3
Dichte 1.3000g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thiocyanate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH032-Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium thiocyanate