missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumthiocyanat-Konzentrat, für 1 l Standardlösung, 0.1 M NH4SCN (0.1 N), Honeywell Fluka™

Artikelnummer. p-7122091 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 St.
6 x 1 ea.
Packungsgröße:
1 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15615190

Marke: Honeywell-Fluka 380201EA

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für 1 l Standardlösung, 0.1 M NH4SCN (0.1 N)

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1762-95-4
Summenformel CH4N2S
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
MDL-Nummer MFCD00011428
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumthiocyanat, Thiocyansäure, Ammoniumsalz, Ammoniumisothiocyanat, Ammoniumrhodanat, Ammoniumsulfocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Rhodanin, Ammoniumsalz, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
PubChem CID 15666
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Ammoniumthiocyanat-Konzentrat
Menge 1 St.
Strukturformel NH4SCN
UN-Nummer UN3082
Beilstein 3595135
Formelmasse 76.12 mol
Verpackung Ampulle
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt