Learn More
Ammoniumthiocyanat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung für die volumetrische Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10639672 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10639672
Marke: Fisher Chemical J/1500/PB15
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
View alternative products
Chemical Identifiers
MDL-Nummer 11428
Specifications
Farbe Farblos
pH 4.5 to 6.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 1 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE