Learn More
Ammoniumthiocyanat-Lösung, volumetrisch, 0,1 M NH4SCN (0,1N), Solstice
Artikelnummer. 15654780
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15654780 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15654780 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 350361L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.25 €
    25.72 € / 1 Liter
    Sparen 14.53 €
    36% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Volumetrisch, 0.1M NH4SCN (0.1N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Solstice decken den gesamten Titrationsablauf ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Siedepunkt 100 °C
Chemischer Name oder Material Ammoniumthiocyanat-Lösung
Namenshinweis Maßlösung, 0,1 M NH4SCN (0,1 N)
CAS 1762-95-4, 7732-18-5
CAS Min. % ≥99.0000%
CAS Max. % ≤1.0000%
Physikalische Form Liquid
Menge 1 l
Summenformel CH4N2S
Strukturformel NH4SCN
MDL-Nummer MFCD00011428
Beilstein 3595135
Synonym Ammoniumthiocyanat, Thiocyansäure, Ammoniumsalz, Ammoniumisothiocyanat, Ammoniumrhodanat, Ammoniumsulfocyanat, Ammoniumsulfocyanid, Rhodanin, Ammoniumsalz, ammonium sulfocyanate, ammonium sulfocyanide, rhodanine, ammonium salt
InChI-Schlüssel SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(#N)[S-].[NH4+]
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
Molekulargewicht (g/mol) 76.117
PubChem CID 15666
Formelmasse 76.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1 M NH4SCN (0.1 N)