Learn More
Ammonium-Thiocyanat, TRC
Artikelnummer. 30010684
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010684 100 mg 100 Milligramm
30010916 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30010684 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA634070100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1762-95-4
Summenformel C N S . H4 N
Molekulargewicht (g/mol) 76.12
Synonym Thiocyanic acid, ammonium salt (1:1), Ammonium isothiocyanate (6CI), Thiocyanic acid, ammonium salt (8CI,9CI), Ammonium cyanide sulfide (NH4CNS), Ammonium rhodanate, Ammonium sulfocyanate, Ammonium thiocyanate, Rhodanid
IUPAC-Name Azanium; Thiocyanat
SMILES [NH4+].[S-]C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium thiocyanate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Formelmasse 76.0095