Learn More
Ammoniumthioglycolat, 70 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3523363 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10268713
Marke: Thermo Scientific Acros 384682500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ammoniumthioglycolat, 68,0 bis 72,0 %, C2H7NO2S, CAS-Nummer 5421-46-5, 7732-18-5
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium thioglycolate
Farbe Farblos
Namenshinweis 70 wt.% solution in water
CAS 5421-46-5, 7732-18-5
Siedepunkt 115.0°C
Schmelzpunkt -20.0°C
Summenformel C2H7NO2S
MDL-Nummer MFCD00137451
Dichte 1.2200g/mL
Synonym ammonium thioglycolate, ammonium mercaptoacetate, acetic acid, mercapto-, monoammonium salt, thiofaco a-50, ammonium thioglycollate, thioglycolic acid ammonium salt, usaf mo-2, unii-6p9e788vzz, thioglycollic acid, ammonium salt, ammonium 2-mercaptoacetate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: completely soluble.
InChI-Schlüssel ZZTCCAPMZLDHFM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)[O-])S.[NH4+]
IUPAC-Name Azanium;2-Sulfanylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 109.143
PubChem CID 21534
Formelmasse 109.15
Reinheit (%) 68.0 to 72.0%
Identifizierung ammonium: positive, mercaptane: positive
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1.22
pH 5.8 to 6.4
Menge 250 ml
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium thioglycolate, 70 wt.% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium thioglycolate